missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Prokineticin R1/PROKR1 Antibody (Multiple seq-one in animal), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30114020 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30114020 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30114020

Marca: Novus Biologicals NBP327975MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Prokineticin R1/PROKR1 Monoclonal antibody specifically detects Prokineticin R1/PROKR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Prokineticin R1/PROKR1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Multiple seq-one in animal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen G protein-coupled receptor 73, G protein-coupled receptor ZAQ, GPR73, GPR73aG-protein coupled receptor 73, PK-R1, PKR1G-protein coupled receptor ZAQ, prokineticin receptor 1, ZAQ
Especie del huésped Human
Inmunógeno GPR73/ PROKR1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10887
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.