Learn More
Proinsulin Antibody (CCI-17), Novus Biologicals™
Código de producto. 18274820 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.20 miligramo
18274820 0.2 mg 0.20 miligramo
1 options
Código de producto. 18274820
Marca: Novus Biologicals NB10073013
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
Proinsulin Monoclonal specifically detects Proinsulin in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Proinsulin
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon CCI-17
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, ELISA 1:100-1:2000, Sandwich ELISA 1:100-1:2000
Alias de gen IDDM2, ILPR, insulin, IRDN, MODY10, proinsulin
Símbolos de los genes INS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with fragment of rat proinsulin conjugated with a carrier protein.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3630
Especificidad de la prueba Rat proinsulin. NB100-73013 binds specifically to proinsulin and does not bind to insulin or C-peptide.
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only