missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Prohibitin Mouse anti-Human, Clone: PHB/3194, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7235063 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18344192 20 μg 20 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18344192

Marca: Novus Biologicals NBP30784120UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Prohibitin Monoclonal specifically detects Prohibitin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Prohibitin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Clasificación Monoclonal
Clon PHB/3194
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen PHB1, prohibitin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Prohibitin protein fragment (aa167-261) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5245
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.