Learn More
Prohibitin Mouse anti-Human, Clone: PHB/3194, Novus Biologicals™
Código de producto. 18623999 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18623999 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18623999
Marca: Novus Biologicals NBP307841100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Prohibitin Monoclonal specifically detects Prohibitin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Prohibitin
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Clasificación Monoclonal
Clon PHB/3194
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen PHB1, prohibitin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Prohibitin protein fragment (aa167-261) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5245
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ