missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Prohibitin Antibody (PHB/3193), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588813 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18588813 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18588813

Marca: Novus Biologicals NBP308724C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Prohibitin Monoclonal antibody specifically detects Prohibitin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Prohibitin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PHB/3193
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen PHB1, prohibitin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Prohibitin protein fragment (aa167-261) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P35232)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5245
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.