missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Progesterone R/NR3C3 Antibody (SPM566), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18104443 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18104443 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18104443 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP234429V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Progesterone R/NR3C3 Monoclonal specifically detects Progesterone R/NR3C3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno Progesterone R/NR3C3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM566
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Alias de gen NR3C3PRNuclear receptor subfamily 3 group C member 3, progesterone receptor
Símbolos de los genes PGR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Progesterone R/NR3C3 protein (PGR) (Uniprot: P06401 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5241
Especificidad de la prueba This monoclonal antibody is specific to progesterone receptor and shows minimal cross-reaction with other members of the family. Progesterone receptor is expressed as two major isoforms, PR-A (81kDa) and PR-B (116kDa). Expression of PgR has been suggested to reflect a intact estrogen regulatory machinery and therefore, predict better clinical response to endocrine therapy than ER alone. It is excellent for immunohistochemical staining of formalin/paraffin tissues.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.