missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Progesterone R/NR3C3 Antibody (PR484), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18154395 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18154395 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18154395

Marca: Novus Biologicals NBP233325IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Progesterone R/NR3C3 Monoclonal specifically detects Progesterone R/NR3C3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Progesterone R/NR3C3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon PR484
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Alias de gen NR3C3PRNuclear receptor subfamily 3 group C member 3, progesterone receptor
Símbolos de los genes PGR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Progesterone R/NR3C3 protein (PGR) (Uniprot: P06401 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5241
Especificidad de la prueba This monoclonal antibody is specific to progesterone receptor and shows minimal cross-reaction with other members of the family. Progesterone receptor is expressed as two major isoforms, PR-A (81kDa) and PR-B (116kDa). Expression of PgR has been suggested to reflect a intact estrogen regulatory machinery and therefore, predict better clinical response to endocrine therapy than ER alone. It is excellent for immunohistochemical staining of formalin/paraffin tissues.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.