missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Progesterone Antibody (6-5E-3F), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18200996 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18200996 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18200996

Marca: Novus Biologicals NBP278056AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Progesterone Monoclonal specifically detects Progesterone in All Species samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Progesterone
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 6-5E-3F
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 4-Pregnen-3,20-dione
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Progesterone hemisuccinate conjugated to bovine serum albumin
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba This monoclonal antibody is specific for progesterone. It exhibits minimal cross reactivity with related compounds in ELISA. It reacts with Progesterone-11a-HMS-BSA: 100%; 5-beta-Pregnane-3,20-dione: 48%; 5-alpha-Pregnane-3,20-dione: 26.4%; 17-alpha-Hydroxyprogesterone: 2.5%; 20-alpha-Hydroxyprogesterone: 0.04%. Progesterone is a steroid hormone synthesized from the cholesterol derivative, pregnenolone, in the cortex of the adrenal gland. Progesterone is secreted by the corpus luteum and acts to prepare the endometrium for the implantation of a fertilized egg. During pregnancy, it is secreted by the placenta to prevent spontaneous abortion and to stimulate the development of mammary tissue to produce milk. Thus, progesterone plays a central role in the reproductive events associated with the establishment and maintenance of pregnancy. Luteinized theca cells of normal ovary secrete progesterone. The determination of progesterone concentrations in the body fluids is of great value for endocrinological investigations in women. This monoclonal antibody may prove useful in identification of ovarian tumors.
Especies diana All species
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.