missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Progesterone Antibody (2-C3), Novus Biologicals™

Código de producto. 30279779 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30279779 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30279779

Marca: Novus Biologicals NBP343298

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Progesterone Monoclonal antibody specifically detects Progesterone in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Progesterone
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2-C3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.01-2ug/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 0.01 M PBS, pH 7.4, 50% glycerol
Alias de gen 4-Pregnen-3,20-dione
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BSA - Progesterone
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype Not Available
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.