missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Progesterone Antibody (11P14) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
201.00€ - 453.00€
Especificaciones
| Antígeno | Progesterone |
|---|---|
| Clon | 11P14 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Dilución | Radioimmunoassay 1:100 - 1:2000 |
| Aplicaciones | Radioimmune Assays (RIA) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18530041
|
Novus Biologicals
NB100-2795-0.025mg |
0.025 mg |
201.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18542544
|
Novus Biologicals
NB100-2795 |
0.1 mg |
453.00€
0.10 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Progesterone Monoclonal antibody specifically detects Progesterone in Human samples. It is validated for Radioimmune AssaysEspecificaciones
| Progesterone | |
| 1 mg/mL | |
| Radioimmune Assays (RIA) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Signal Transduction | |
| PBS | |
| 11a-Hydroxyprogesterone conjugated to bovine serum albumin. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 11P14 | |
| Radioimmunoassay 1:100 - 1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| 4-Pregnen-3,20-dione | |
| IgG2b | |
| Protein A purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto