Learn More
Progesterone Antibody (11P14) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18542544 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
18542544 0.1 mg 0.10 miligramo
18530041 0.025 mg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18542544
Marca: Novus Biologicals NB1002795
Mouse Monoclonal Antibody
Progesterone Monoclonal antibody specifically detects Progesterone in Human samples. It is validated for Radioimmune Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Progesterone
Aplicaciones Radioimmune Assays (RIA)
Clasificación Monoclonal
Clon 11P14
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Radioimmunoassay 1:100 - 1:2000
Formulación PBS
Alias de gen 4-Pregnen-3,20-dione
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno 11a-Hydroxyprogesterone conjugated to bovine serum albumin.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b