Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Cubreasientos blancos individuales
Código de producto. 12675636 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
45,7 x 38,1 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12675636 45,7 x 38,1 cm paquete de 12
1 options
Código de producto. 12675636
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 6140
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cubreasientos de dispensación individual para aseos en que la higiene es el aspecto más importante. Cubreasientos de color blanco descartables que añaden protección y ayudan a evitar la propagación de gérmenes. Cubren la mayoría de asientos de inodoro y son compatibles con 6957.
  • Ideal para áreas donde se requieren niveles máximos de higiene.
  • Blanco
  • Hojas dispensadas individualmente.
  • Se pueden desechar en el inodoro después de su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recarga de cubreasientos individuales
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 45,7 cm
Anchura (imperial) 15 in.
Anchura (métrico) 38,1 cm
Material Fibra virgen
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 45,7 x 38,1 cm
Formato Plegado plano
Para utilizar con (aplicación) Perfectos para baños de alta higiene, diseñados para proporcionar una mayor protección y evitar la propagación de gérmenes, añaden una mejora valiosa y comodidad a cualquier cuarto de baño.
Cantidad de embalaje 1500/Paq.
Tela 1 capas