missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Procalcitonin Antibody (4D12.D4.F3.E2.H7.E7), Novus Biologicals™

Código de producto. 18143488 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18143488 0.05 mg 0.05 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18143488 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2441040.05MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Procalcitonin Monoclonal specifically detects Procalcitonin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Procalcitonin
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 4D12.D4.F3.E2.H7.E7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000 - 1:2000, ELISA 1:100-1:2000
Formulación 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 0.01% sodium azide
Alias de gen CALC1, CALCA, Calcitonin 1, calcitonin gene-related peptide 1, CGRP, Katacalcin
Símbolos de los genes CALCA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Procalcitonin Antibody was produced in mice prepared by repeated immunizations with full-length recombinant human Procalcitonin protein.
Cantidad 0.05 mg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 796
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.