Learn More
Procalcitonin Antibody (14C12cc), HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18257773 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
18257773 0.2 mL 0.20 ml
1 options
Código de producto. 18257773
Marca: Novus Biologicals NB10073061H
Mouse Monoclonal Antibody
Procalcitonin Monoclonal specifically detects Procalcitonin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Procalcitonin
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 14C12cc
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen ATP2B2plasma membrane calcium ATPase, ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 4, DKFZp686G08106, DKFZp686M088, EC 3.6.3, EC 3.6.3.8, Matrix-remodeling-associated protein 1, matrix-remodelling associated 1, MXRA1, Plasma membrane calcium ATPase isoform 4, plasma membrane calcium pump, Plasma membrane calcium pump isoform 4, plasma membrane calcium-transporting ATPase 4, PMCA4b, PMCA4PMCA4x, sarcolemmal calcium pump
Símbolos de los genes CALCA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with fragments of human Procalcitonin conjugated with carrier protein.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 796
Especificidad de la prueba Human PCT
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1