Learn More
Thermo Scientific™ Pro-Detect™ Rapid Antibody Isotyping Assay Kit, rat
El kit de ensayo de determinación de isotopos de anticuerpo Pro-Detect™ Rapid es un kit de flujo lateral con varilla de medición de un solo uso para la determinación rápida y sencilla de la identidad de clase y subclase de anticuerpos monoclonales
Marca: Thermo Scientific™ A38551
192.00 EUR hasta el 2024-09-28
Use el código promocional "21626" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21626
Includes: 10 ensayos
Descripción
- Utiliza tiras a base de membrana recubiertas con anticuerpos conjugados ligados al colorante que proporcionan una lectura visual en color del isotipo de anticuerpo monoclonal en diez minutos.
- Las tiras de flujo lateral se pueden utilizar en las primeras etapas y durante toda la fase de expresión para controlar y confirmar la expresión del objetivo deseado de la etiqueta de proteína
- Método sencillo y rápido: diluya la muestra con el diluyente suministrado y sumerja en el tira de flujo lateral para resultados visuales en 5-10 minutos
- Sensible: detecta etiquetas de proteína en muestras de sobrenadante o lisado celular de concentraciones bajas de hasta µg/ml
- Específico: el ensayo no reacciona de forma cruzada con lisis común ni reactivos de preparación de proteína
- Fiable: los resultados son similares a otros inmunoensayos de anticuerpos, incluyendo Western Blot y ELISA
- Larga vida útil: estable durante al menos un año a 4 °C
Especificaciones
• 10 tiras de ensayo de determinación de isotipo de anticuerpo Rapid 1 • 10 tiras de ensayo de determinación de isotipo de anticuerpo Rapid 2 • Diluyente de muestra, 15 ml Suficiente para 10 determinaciones de isotipo Almacenar a 2–8 °C. |
|
Ensayo de determinación de isotipo | |
Pro-Detect™ | |
Anticuerpo | |
Rata | |
10 pruebas |
IgG1, IgG2a, IgG2b; IgG2c | |
Cromogénico | |
ensayo | |
10 pruebas | |
Ensayo rápido de flujo lateral | |
Hielo húmedo |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.