missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRMT6 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18625440 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18625440 0.02 mL 0.02 ml
18648240 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18625440 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2936960.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PRMT6 Polyclonal antibody specifically detects PRMT6 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRMT6
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Gene Knock-Out
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Knockout Validated
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.125, FLJ10559, FLJ51477, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein methyltransferase-like protein 6, Histone-arginine N-methyltransferase PRMT6, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 6, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 6 (S. cerevisiae), HRMT1L6, protein arginine methyltransferase 6, protein arginine N-methyltransferase 6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-375 of human PRMT6 (NP_060607.2). MSQPKKRKLESGGGGEGGEGTEEEDGAEREAALERPRRTKRERDQLYYECYSDVSVHEEMIADRVRTDAYRLGILRNWAALRGKTVLDVGAGTGILSIFCAQAGARRVYAVEASAIWQQAREVVRFNGLEDRVHVLPGPVETVELPEQVDAIVSEWMGYGLLHESMLSSVLHARTKWLKEGGLLLPASAELFIAPISDQMLEWRLGFWSQVKQHYGVDMSCLEGFATRCLMGHSEIVVQGLSGEDVLARPQRFAQLELSRAGLEQELEAGVGGRFRCSCYGSAPMHGFAIWFQVTFPGGESEKPLVLSTSPFHPATHWKQALLYLNEPVQVEQDTDVSGEITLLPSRDNPRRLRVLLRYKVGDQEEKTKDFAMED
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55170
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.