missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRMT6 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18793683 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18793683 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18793683 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB11040713AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PRMT6 Polyclonal antibody specifically detects PRMT6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRMT6
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.125, FLJ10559, FLJ51477, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein methyltransferase-like protein 6, Histone-arginine N-methyltransferase PRMT6, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 6, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 6 (S. cerevisiae), HRMT1L6, protein arginine methyltransferase 6, protein arginine N-methyltransferase 6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 325 and the C-terminus (residue 375) of human Protein Arginine Methyltransferase 6 using the numbering given in entry AAK85733.1 (GeneID 55170).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55170
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.