missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRMT5 Antibody (RAB-C136) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18682885 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.20 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18682885 0.025 mg 0.02 miligramo
18670045 0.2 mg 0.20 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18682885

Marca: Novus Biologicals NBP3201310.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PRMT5 Monoclonal antibody specifically detects PRMT5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Mass Spectrometry, ChIP assay (ChIP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRMT5
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Mass Spectrometry
Clasificación Monoclonal
Clon RAB-C136
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.125, Histone-arginine N-methyltransferase PRMT5, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 5,72 kDa ICln-binding protein, HRMT1L5, IBP72, Jak-binding protein 1, JBP1, protein arginine methyltransferase 5, protein arginine N-methyltransferase 5, Shk1 kinase-binding protein 1 homolog, SKB1, skb1 (S. pombe) homolog, SKB1 homolog (S. pombe), SKB1HsSKB1 homolog
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained by recombinant antibody (rAb) phage display recognizing PRMT5 protein under non-denaturing conditions.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Circadian Rhythm
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10419
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.