missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRMT5 Antibody (2H4), Novus Biologicals™

Código de producto. 30035345 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30035345 50 μL 50 microlitros
30030477 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30035345

Marca: Novus Biologicals NBP32636750ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PRMT5 Monoclonal antibody specifically detects PRMT5 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRMT5
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2H4
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.125, Histone-arginine N-methyltransferase PRMT5, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 5,72 kDa ICln-binding protein, HRMT1L5, IBP72, Jak-binding protein 1, JBP1, protein arginine methyltransferase 5, protein arginine N-methyltransferase 5, Shk1 kinase-binding protein 1 homolog, SKB1, skb1 (S. pombe) homolog, SKB1 homolog (S. pombe), SKB1HsSKB1 homolog
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human PRMT5 [UniProt O14744]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Circadian Rhythm
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10419
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.