missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRKD3/nPKC nu Antibody (OTI3D8), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18476826 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; DyLight 594
Código de producto.
18476826 0.1 mL; DyLight 594
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18476826

Marca: Novus Biologicals NBP273595DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PRKD3/nPKC nu Monoclonal antibody specifically detects PRKD3/nPKC nu in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRKD3/nPKC nu
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3D8
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.13, EPK2PKD3, nPKC-nu, PKC-NU, PRKCNnPKC-NU, Protein kinase C nu type, protein kinase C, nu, protein kinase D3, Protein kinase EPK2, protein-serine/threonine kinase, serine/threonine-protein kinase D3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 300-508 of human PRKD3/nPKC nu (NP_005804) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Diabetes Research, Protein Kinase, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23683
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.