missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRKD3/nPKC nu Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200065230 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18613152 100 μg 100 microlitros
18623875 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18613152

Marca: Novus Biologicals NBP297269100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PRKD3/nPKC nu Polyclonal antibody specifically detects PRKD3/nPKC nu in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRKD3/nPKC nu
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.13, EPK2PKD3, nPKC-nu, PKC-NU, PRKCNnPKC-NU, Protein kinase C nu type, protein kinase C, nu, protein kinase D3, Protein kinase EPK2, protein-serine/threonine kinase, serine/threonine-protein kinase D3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PRKD3/nPKC nu fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Diabetes Research, Protein Kinase, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23683
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.