Learn More
PRKD3/nPKC nu Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18128581 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18128581 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18128581 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP219958
Rabbit Polyclonal Antibody
PRKD3/nPKC nu Polyclonal specifically detects PRKD3/nPKC nu in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PRKD3/nPKC nu
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.73mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulación 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
N.º de referencia del gen O94806
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.13, EPK2PKD3, nPKC-nu, PKC-NU, PRKCNnPKC-NU, Protein kinase C nu type, protein kinase C, nu, protein kinase D3, Protein kinase EPK2, protein-serine/threonine kinase, serine/threonine-protein kinase D3
Símbolos de los genes PRKD3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PKC nu. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 100 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Diabetes Research, GPCR, Protein Kinase, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23683
Especificidad de la prueba Human. Species reactivity based on sequence identity: Rhesus Monkey (100%).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only