missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human PRKCZ (PKC zeta) Recombinant Protein

Código de producto. 15478373
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15478373 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15478373

Marca: Invitrogen™ PR1476D

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Recombinant, Full Length

The PKC family of serine/threonine kinases, including PRKCZ (PKC zeta), is activated intracellularly by signal transduction pathways. In humans, at least 12 different PKC polypeptides have been identified. These isoforms differ in primary structure, tissue distribution, subcellular localization, mode of action in vitro, response to extracellular signals, and substrate specificity. PKC alpha, beta I, beta II and gamma form the conventional family; their activities are Ca2+- and phospholipid-dependent. PKC zeta plays a key regulatory role in a variety of cellular functions including cell growth and differentiation, gene expression, hormone secretion and membrane function.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q05513
Concentración See Label
Para utilizar con (aplicación) Kinase Assay
Formulación 20 mM HEPES with 0.05% Triton X-100, 250 mM NaCl, 2 mM EDTA, 2 mM EGTA, 50% glycerol, 5 mM DTT and no preservative; pH 7.5
ID de gen (Entrez) 5590
Peso molecular 67.7 kDa
Nombre Human PRKCZ (PKC zeta)
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO - research use only
Alias de gen 14 - 3 - 3 - zeta isoform; 14-3-3-zetaisoform; AI098070; aPKCzeta; atypical protein kinase C; C80388; kinase nPKC-zeta; KPCZ; nPKC-zeta; nPKC-zeta PRKCZ; PKC2; Pkcz; PKC-ZETA; Prkcz; protein kinase C zeta; protein kinase C zeta subspecies; protein kinase C zeta type; protein kinase C, zeta; r14-3-3; R74924; zetaPKC
Nombre común PKC zeta
Familia Quinasa PKC Kinase Family
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Secuencia Full length
Contenido y almacenamiento -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión Baculovirus
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.