Learn More
Invitrogen™ Human PRKACG (PRKAC gamma), GST Tag Recombinant Protein
Beschreibung
For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Recombinant full-length human PRKACG was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using a N-terminal GST tag. , Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay, Protocols available for simple use and optimized performance, Multiple pack sizes available for convenient use Protein Form: Recombinant The gene accession number for PRKACG (PRKAC gamma) is NP_002723.2.
Spezifikation
Spezifikation
| Número de acceso | P22612 |
| Concentración | See Label |
| Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
| Formulación | 50 mM tris HCl with 0.1 mM EDTA, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM PMSF, 0.25 mM DTT, 150 mM NaCl, 25% glycerol and no preservative; pH 7.5 |
| ID de gen (Entrez) | 5568 |
| Peso molecular | 66.7 kDa |
| Nombre | Human PRKACG (PRKAC gamma), GST Tag |
| Cantidad | 10 μg |
| Alias de gen | BDPLT19; cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit gamma; KAPG; Pk. C-gamma; PKACg; PRKACG; protein kinase cAMP-activated catalytic subunit gamma; protein kinase, cAMP-dependent, catalytic, gamma; protein kinase, cAMP-dependent, gamma catalytic subunit; serine(threonine) protein kinase |
| Nombre común | Pk. gamma |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.