Learn More
Invitrogen™ Human PRKACA (PKA), His Tag Recombinant Protein
Descripción
For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Catalytic.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P17252 |
| Concentración | See Label |
| Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
| Formulación | 30mM potassium phosphate with 1mM EDTA, 150mM KCl, 50% glycerol, 1mM DTT and no preservative; pH 7.5 |
| ID de gen (Entrez) | 5578 |
| Peso molecular | 43.5 kDa |
| Nombre | Human PRKACA (PKA), His Tag |
| Intervalo de pH | 7.5 |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 10 μg |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.