Learn More
Epredia™ Cassettes de inclusión en tubos PrintMate™
Contenga tejido de incisión de manera segura para el procesamiento, la inclusión y el corte de tejidos con los cassettes de inclusión en tubos Epredia™ PrintMate™.
93.36€
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15447564
|
Epredia™
A84210010 |
Verde agua | |||||||
15464882
|
Epredia™
A84210011 |
Azul | |||||||
15457564
|
Epredia™
A84210012 |
Verde | |||||||
15407574
|
Epredia™
A84210014 |
Lila | |||||||
15454912
|
Epredia™
A84210015 |
Naranja | |||||||
15427574
|
Epredia™
A84210016 |
Rosa | |||||||
15447574
|
Epredia™
A84210017 |
Canela | |||||||
15494912
|
Epredia™
A84210018 |
Blanco | |||||||
15457574
|
Epredia™
A84210019 |
Amarillo | |||||||
15497564
|
Epredia™
A84210013 |
Gris | |||||||
Descripción
Contenga tejido de incisión de manera segura para el procesamiento, la inclusión y el corte de tejidos con los cassettes de inclusión en tubos Thermo Scientific™ PrintMate™.
Cassettes de inclusión PrintMate en tubos preempaquetados. 20 tubos de 75 cassettes, 1500 cassettes en total.Especificaciones
Sí |