Learn More
Carl Zeiss™ Primo Star HAL Microscopes
Código de producto. 10347763
Click to view available options
Tipo de producto:
Microscopio Primo Star HAL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10347763
Marca: Carl Zeiss™ 4155000004000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los modelos con iluminación LED están recomendados para baja temperatura, uso a largo plazo y tienen una vida útil extremadamente larga, así como unos bajos costes de operación. Suministro eléctrico de 240 V, 60 Hz, 100 W.
  • Microscopio educativo ideal para la enseñanza
  • Fácil de manejar, ideal para estudiantes sin experiencia
  • La estructura robusta soporta el desgaste diario
  • La óptica de calidad muestra los detalles y el color de cualquier muestra
  • Diseño ergonómico ideal para largas sesiones de prácticas
  • Uso por la derecha o la izquierda
  • Iluminación LED o halógena adecuada para histología, biología humana, microbiología, virología y botánica.
Especificaciones
Tipo de producto Microscopio Primo Star HAL