Learn More
Cytiva Proteasa PreScission™
Código de producto. 10196324 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
:
500 unidades
Código de producto.
10196324 500 unidades
1 options
Código de producto. 10196324
Marca: Cytiva 27084301
Edge
Se utiliza para la separación específica del sitio de la etiqueta GST de las proteínas expresadas mediante vectores pGEX-6P Cytiva Life Sciences™ PreScision™. La proteasa G permite la inmovilización simultánea de proteasas y la división de proteínas de fusión con GST.
  • Descripción: Una proteína de fusión genéticamente modificada que consiste en la proteasa 3C del rinovirus humano y GST; específicamente se separa entre los residuos Gln y Gly de la secuencia de reconocimiento de LeuGluValLeuPheGln/GlyPro.
  • Aplicación: Facilita la eliminación de proteasas, ya que permite la inmovilización simultánea de estas y la disociación de proteínas de fusión con GST producidas a partir de vectores pGEX-6P, pGEX-6P-1, pGEX-6P-2 y pGEX-6P-3
  • Componentes del tampón de almacenamiento: 50 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 150 mM de NaCl, 10 mM de EDTA, 1 mM de DTT y glicerol al 20 %.
  • Definición de la unidad: Una unidad se escinde >90 % de 100 μg de una proteína de fusión de GST de prueba en 50 mM de Tris-HCl, 150 mM de NaCl, 1 mM de EDTA, 1 mM de DTT, con pH de 7,0 a 5 °C durante 16 horas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Tampón de elución: 50 mM de Tris HCl, 10 mM de glutationa reducida de pH 8; tampón de disociación: 50 mM de Tris HCl de pH 8, 150 mM de NaCl, 10 mM de EDTA, 1 mM de DTT y glicerol al 20 %
Tipo de producto Proteasa de proteínas de fusión
Cantidad 500U
Contenido y almacenamiento -20 °C/-80 °C
Para utilizar con (aplicación) Facilita la eliminación de proteasas, ya que permite la inmovilización simultánea de estas y la escisión del >90 % de 100 μg de una proteína de fusión de GST de prueba producida a partir de vectores pGEX-6P, pGEX-6P-1, pGEX-6P-2 y pGEX-6P-3