Learn More
PREPL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | PREPL |
---|---|
Concentración | 0.19 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16830214
|
Proteintech
12478-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16820214
|
Proteintech
12478-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The protein encoded by this gene belongs to the prolyl oligopeptidase subfamily of serine peptidases. Mutations in this gene have been associated with hypotonia-cystinuria syndrome, also known as the 2p21 deletion syndrome.Especificaciones
PREPL | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q4J6C6, Q5HZA6, Q8C167 | |
213760, 298771, 9581 | |
PREPL Fusion Protein Ag3196 | |
Primary | |
-20°C | |
PREPL |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA0436, PPCEL, PREPL, prolyl endopeptidase like, Prolylendopeptidase like | |
PREPL | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
PREPL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech