missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PREPL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16830214 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16830214 20 μL 20 microlitros
16820214 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16830214 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 124781AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene belongs to the prolyl oligopeptidase subfamily of serine peptidases. Mutations in this gene have been associated with hypotonia-cystinuria syndrome, also known as the 2p21 deletion syndrome.

Especificaciones

Antígeno PREPL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.19 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PREPL
N.º de referencia del gen Q4J6C6, Q5HZA6, Q8C167
Alias de gen KIAA0436, PPCEL, PREPL, prolyl endopeptidase like, Prolylendopeptidase like
Símbolos de los genes PREPL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PREPL Fusion Protein Ag3196
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 213760, 298771, 9581
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.