Learn More
3M™ Mascarilla de partículas Premium
Descripción
- Comodidad excepcional gracias a su diseño ligero y separado de la cara
- Cumple con los requisitos concretos de la prueba de obstrucción de los respiradores que pueden usarse para más de un turno
- El respirador desechable Premium ofrece una protección fiable y eficaz contra polvo, aerosoles y vapores metálicos
- El diseño resistente y duradero de la carcasa y la copa proporciona la capacidad de aguantar varios turnos y una sensación de seguridad
- El marco del visor se puede limpiar higiénicamente para mejorar la higiene del usuario si se utiliza para más de un turno (Uso del limpiador de marco de visor 3M™ 105)
- El material filtrante de alto rendimiento ofrece una filtración eficaz con respiración sencilla
- El aumento del área del filtro ayuda a prolongar la vida útil del respirador
- La válvula Cool Flow™ reduce la acumulación de calor para ofrecer a los trabajadores una protección cómoda, incluso en condiciones de humedad y calor
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 149: FFP3D, Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE, CE |
| Design Type | Recipiente y carcasa resistentes |
| Desechables | Sí |
| Tipo de filtro | FFP2 R D |
| Material | Elastómero termoplástico |
| Tipo de producto | Respirador para partículas |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección contra polvo, vapores y humos metálicos |
| Sin látex | Sí |
| Modelo | 8825 |
| Mostrar más |