Descripción
Características generales
- Mascarilla preformada de filtración de partículas con válvula de exhalación para reducir la resistencia a la exhalación y la acumulación de calor y humedad dentro de la máscara
- Procesamiento sin metales
- Banda de sujeción perfecta para un ajuste cómodo y seguro.
- Color: gris plateado
Características de protección
- Respirador FFP2 certificado de acuerdo con EN 149:2001+A1:2009
- Marcado D (la mascarilla ha superado la prueba de polvo de dolomita): buena transpirabilidad incluso con altos niveles de polvo
- No reutilizable
Características de confort
- Banda de sujeción perfecta para un ajuste cómodo y seguro.
- Válvula de exhalación para reducir la resistencia respiratoria y minimizar la acumulación de calor y humedad dentro de la máscara
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 149 (marcado D) |
| Desechables | Sí |
| Material | Polipropileno, Poliéster |
| Tipo de producto | Máscara preformada |
| Tamaño | Estándar |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Eficacia de filtro | FFP2 |
| Esterilidad | No estéril |