missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pref-1/DLK1/FA1 Antibody (211309) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Código de producto. 18599335 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18599335 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18599335

Proveedor: Novus Biologicals FAB1144I

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Pref-1/DLK1/FA1 Monoclonal antibody specifically detects Pref-1/DLK1/FA1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pref-1/DLK1/FA1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 211309
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen delta-like 1 homolog (Drosophila), DLK, DLK-1, FA1fetal antigen 1, pG2delta-like homolog (Drosophila), preadipocyte factor 1, Pref-1, PREF1, protein delta homolog 1, secredeltin, ZOG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Pref-1 long isoform, Ala24-Pro297 (with Arg248Pro and Lys295Ser substitutions), Accession # P80370
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8788
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.