missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pref-1/DLK1/FA1 Antibody (211309) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30159111 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30159111 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30159111 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1144JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Pref-1/DLK1/FA1 Monoclonal antibody specifically detects Pref-1/DLK1/FA1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,Immunocytochemistry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pref-1/DLK1/FA1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 211309
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen delta-like 1 homolog (Drosophila), DLK, DLK-1, FA1fetal antigen 1, pG2delta-like homolog (Drosophila), preadipocyte factor 1, Pref-1, PREF1, protein delta homolog 1, secredeltin, ZOG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Pref-1 long isoform, Ala24-Pro297 (with Arg248Pro and Lys295Ser substitutions), Accession # P80370
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8788
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.