missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pref-1/DLK1/FA1 Antibody (1168B), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 30034911 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30034911 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30034911

Marca: Novus Biologicals FAB8634PECY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Pref-1/DLK1/FA1 Monoclonal antibody specifically detects Pref-1/DLK1/FA1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pref-1/DLK1/FA1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1168B
Conjugado PE-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen delta-like 1 homolog (Drosophila), DLK, DLK-1, FA1fetal antigen 1, pG2delta-like homolog (Drosophila), preadipocyte factor 1, Pref-1, PREF1, protein delta homolog 1, secredeltin, ZOG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Pref-1/DLK1/FA1, Ala24-Gln305, Accession # Q09163
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8788
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.