missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapones de caucho cónicos perforados previamente
Tapones de caucho cónicos perforados con anterioridad Saint Gobain Performance Plastics™ para su uso con tubos de inmersión o configuraciones de ventilación especialmente diseñadas.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 203254
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resistente a numerosos productos químicos
- Proporcionan un sellado perfecto y una unión excepcional
- Con orificios perforados previamente
- Resistente a temperaturas de – 5 a 70 °C (120 °C en un entorno húmedo)
- Muy elástico, para un sellado y una adhesión perfectos
Especificaciones
7 mm | |
20/paq. | |
5 | |
46 mm | |
Caucho natural |
40 mm | |
Resistente a temperaturas de – 5 a + 70 °C | |
Azul | |
54 mm | |
Tapones de caucho natural |