missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRDM4 Antibody (RAB-C367), Alexa Fluor™ 700 - Chimeric, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583239 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18583239 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18583239

Marca: Novus Biologicals NBP320139AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PRDM4 Monoclonal antibody specifically detects PRDM4 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRDM4
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon RAB-C367
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MGC45046, PFM1PR domain-containing protein 4, PR domain containing 4, PR domain zinc finger protein 4, PR-domain zinc-finger protein PFM1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained by recombinant antibody (rAb) phage display recognizing PRDM4 protein under non-denaturing conditions.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11108
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.