Learn More
Sulfato de praseodimio(III) octahidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049192
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332278 25 g 25 g
11342278 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013180.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13510-41-3
Fórmula molecular H16O20Pr2S3
Peso molecular (g/mol) 714.103
Número MDL MFCD00149832
Clave InChI NIJXLQIGVGZNKP-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo praseodymium sulfate-water 2/3/8, 3so4.2pr.8h2o, praseodymium sulfate, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trisulfate, praseodymium iii sulfate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate trisulfate
PubChem CID 25022097
Nombre IUPAC praseodimio(3+);trisulfato;octahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pr+3].[Pr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Praseodymium(III) sulfate octahydrate
Forma física Polvo verde
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,7712
Formula Weight (peso de la fórmula) 714.12 (570.00 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton