Learn More
Perclorato de praseodimio(III), solución acuosa al 50 % p/p, uso con reactivos, Thermo Scientific™
Código de producto. 11450291
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450291 10 g 10 g
11460291 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450291 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040569.NC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13498-07-2
Fórmula molecular Cl3O12Pr
Peso molecular (g/mol) 439.246
Número MDL MFCD00243288
Clave InChI OPAITELCMCAYEB-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo praseodymium 3+ perchlorate, praseodymium iii perchlorate, acmc-20ajtn, praseodymium perchlorate, praseodymium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid praseodymium iii salt
PubChem CID 13783608
Nombre IUPAC praseodimio(3+);triperclorato
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Pr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Praseodymium(III) perchlorate
Forma física Líquido
Cantidad 10 g
Número UN UN3211
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.26
Grado Reactivo
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.