Learn More
Nitrato de praseodimio(III) hidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4782092
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
250 g
50 g
11317647 10 g 10 g
11397637 50 g 50 g
11307647 250 g 250 g
11387637 1 kg 1 Kg
4 options
Código de producto. 11317647
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012909.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15878-77-0 | H12N3O15Pr | 435.01 g/mol
Praseodymium(III) nitrate hydrate is used in fluorescent display tubes and phosphors. It is also used in the ultrasonic synthesis of phase-pure praseodymium molybdate. It plays a major role in the solvothermal process for formation of doped lanthanide oxysulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15878-77-0
Fórmula molecular H12N3O15Pr
Peso molecular (g/mol) 435.01
Número MDL MFCD00011175
Clave InChI LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo praseodymium iii nitrate hexahydrate, praseodymium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, praseodymium nitrate hexahydrate, nitric acid, praseodymium 3+ salt, hexahydrate, praseodymium 3+ hexahydrate trinitrate, ksc529q4r, praseodymium trinitrate hexahydrate, praseodymium nitrate hydrate 1:3:6, praseodymium nitrate,, praseodymium 3+ trinitrate hexahydrate
PubChem CID 204170
SMILES O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Praseodymium(III) nitrate hydrate
Nombre de nota Rare Earth Oxides Content
Color Verde
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Información de solubilidad Soluble in water,anhydrous amine,alcohol,ether,polar solvents and acetonitrile.
Nombre IUPAC praseodimio(3+);trinitrato;hexahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.92 (Anhydrous)
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Green crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Praseodymium(III) nitrate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Praseodymium(III) nitrate hexahydrate