Learn More
Cloruro de praseodimio(III), ultra seco, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050747
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11338168 5 g 5 g
11348168 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11338168
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039386.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10361-79-2
Praseodymium(III) chloride is used in producing metal praseodymium and praseodymium compounds,glass,ceramic and coloring.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10361-79-2
Número MDL MFCD00011176
Sinónimo acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g
Especificaciones
Punto de ebullición 1700°C
Nombre del producto químico o material Praseodymium(III) chloride
Punto de fusión 786°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,7712
Información de solubilidad Soluble in water. (1039g/L) at 13 C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.27
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.02 g/mL