Learn More
Cloruro de praseodimio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Aqueous solutions of praseodymium(III) chloride can be used to prepare insoluble praseodymium(III) compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Praseodymium(III) chloride hydrate |
| Punto de fusión | 115°C |
| Forma física | Agregados cristalinos |
| Cantidad | 25 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
| Índice Merck | 14,7712 |
| Información de solubilidad | Soluble in water and alcohol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.27 (Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |
| Grado | Reacton |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Praseodymium(III) chloride hydrate, REacton, 99.9% (REO)
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- MIXTURE LIST-Contém: Praseodymium(III) chloride hydrate