missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRAP1 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593792 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; DyLight 650
Código de producto.
18593792 0.1 mL; DyLight 650
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18593792

Marca: Novus Biologicals NBP299413C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PRAP1 Polyclonal antibody specifically detects PRAP1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRAP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen PRO1195, proline-rich acidic protein 1, RP11-122K13.6, UPAMGC126792, Uterine-specific proline-rich acidic protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human PRAP1.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 118471
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.