missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRAME Antibody (PRAME/8558R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588579 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18588579 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18588579 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320845AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PRAME Monoclonal antibody specifically detects PRAME in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRAME
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PRAME/8558R
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen cancer/testis antigen 130, MAPEOIP4CT130, melanoma antigen preferentially expressed in tumors, OIP-4, Opa-interacting protein 4, Opa-interacting protein OIP4, preferentially expressed antigen in melanoma, Preferentially expressed antigen of melanoma
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa100-509) of human PRAME protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23532
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.