Descripción
PRAME Monoclonal antibody specifically detects PRAME in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PRAME |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | PRAME/6928R |
| Concentración | 0.2 mg/ml |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Formulación | 10mM PBS with 0.05% BSA |
| Alias de gen | cancer/testis antigen 130, MAPEOIP4CT130, melanoma antigen preferentially expressed in tumors, OIP-4, Opa-interacting protein 4, Opa-interacting protein OIP4, preferentially expressed antigen in melanoma, Preferentially expressed antigen of melanoma |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |