missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PR48 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18780803 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18780803 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18780803 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10041411V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PR48 Polyclonal antibody specifically detects PR48 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PR48
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ60425, NYREN8, NY-REN-8 antigen, PP2A subunit B isoform PR48, PP2A, subunit B, PR48 isoform, PPP2R3L, PPP2R3LY, PR48, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B'', beta, protein phosphatase 2, regulatory subunit B'', beta, Protein phosphatase 2A 48 kDa regulatory subunit, serine/threonine protein phosphatase 2A, 48kDa regulatory subunit B, serine/threonine-protein phosphatase 2A regulatory subunit B'' subunit beta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 350 and 400 of human protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B'', beta using the numbering given in entry NP_037371.2 (GeneID 28227).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 28227
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.