Learn More
Grant Instruments™ Documentación PQ
Código de producto. 15122625
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baño termostático/de circulación agitado Grant CS200G
Baño termostático/de circulación agitado Grant T100
Baño termostático/de circulación agitado Grant TC120
Baño termostático/de circulación agitado Grant TX150
Baño termostático/de circulación agitado Grant TXF200
Baño termostático / de circulación agitado Grant CXG
Baños de circulación/refrigerados Grant R4
Centrífuga de placas para PCR Grant CVP-2
Termoagitador con placa de pocillos profundos Grant TS-DW
Termoagitador para microplacas Grant PHMP-100
Todos los baños de ultrasonidos analógicos Grant XUBA
Todos los baños de ultrasonidos digitales Grant XUB
Todos los modelos BTD
Todos los modelos JB Aqua Plus (JBN y JBA)
Todos los modelos QBD
Todos los modelos SUB Aqua Pro (SAP)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15122625
Marca: Grant Instruments™ PQ CS200G
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrece al usuario de los equipos una mayor comparabilidad y verificación con sus instrumentos. La documentación PQ de Grant Instruments™ simplifica los procedimientos de instalación y mantenimiento, reduce los errores comunes del usuario y crea un registro claro del rendimiento de un instrumento a lo largo de su vida útil.
Calificación de rendimiento (PQ): El instrumento sigue cumpliendo con sus especificaciones
  • Cada conjunto de documentación es específico para cada equipo con número de serie individual y se proporciona en un formato de anillo fácil de usar.
  • La documentación PQ se puede solicitar en cualquier momento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baño termostático/de circulación agitado Grant CS200G
Tipo de producto Documentación PQ