Learn More
PPT1 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Código de producto. 18051537 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18051537 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18051537
Marca: Novus Biologicals NBP297410V
Rabbit Polyclonal Antibody
PPT1 Polyclonal specifically detects PPT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PPT1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ceroid-palmitoyl-palmitoyl-protein thioesterase 1, CLN1EC 3.1.2.22, INCL, Palmitoyl-protein hydrolase 1, palmitoyl-protein thioesterase 1, PPT, PPT-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PPT1 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5538
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG