Learn More
PPPDE1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200067135 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
18585544 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18585544
Marca: Novus Biologicals NBP1763200.025mg
Rabbit Polyclonal Antibody
PPPDE1 Polyclonal specifically detects PPPDE1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PPPDE1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_057160
Alias de gen C1orf121, CGI-146, chromosome 1 open reading frame 121, FAM152A, FLJ21998, member A, PNAS-4, PPPDE peptidase domain containing 1, PPPDE peptidase domain-containing protein 1, Protein FAM152A
Símbolos de los genes DESI2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human PNAS4. The immunogen is located within the last 50 amino acids of PNAS4. Amino Acid Squence: VSQELQDELEEAEDAAAS
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51029
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.