Descripción
PPPDE1 Polyclonal specifically detects PPPDE1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PPPDE1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000 |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | NP_057160 |
| Alias de gen | C1orf121, CGI-146, chromosome 1 open reading frame 121, FAM152A, FLJ21998, member A, PNAS-4, PPPDE peptidase domain containing 1, PPPDE peptidase domain-containing protein 1, Protein FAM152A |
| Símbolos de los genes | DESI2 |
| Mostrar más |
For Research Use Only